Dimethyl sulphoxide-[D₆] Isotope_(99.8% D) NMR
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
87154.0006EA
59.2
EUR
87154.0006
87154.0007
87154.0025
87154.0010
87154.0100
87154.0011
Dimethyl sulphoxide-[D₆] Isotope_(99.8% D) NMR
Dimethyl sulphoxide-[D₆]
Formule:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84.09 g/mol Kookpunt: 189 Smeltpunt: 20.2 °C Dichtheid: 1.19 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 82 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002090 CAS nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.80 % |
Water | Max. 0.02 % |