Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87152.0011EA 49.7 EUR
87152.0011 87152.0010 87152.0100 87152.0006
Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95,4 °C
Dichtheid: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –19 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044635
CAS nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.02 %