Butyl (S)-(-)-lactate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl L-lactate, (-)-Butyl L-lactate, (S)-(-)-Butyl lactate, Butyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate
A13821.0B A13821.0I A13821.30
A13821.0BEA 98.5 EUR
A13821.0B A13821.0I A13821.30
Butyl (S)-(-)-lactate ≥97%
Butyl (S)-(-)-lactate
Purity: 97+% CAS No.: 34451-19-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 69°(157°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 185-187° MDL No.: MFCD00004519
Formule: C₇H₁₄O₃
Kookpunt: 185…187 °C
Smeltpunt: < 0 °C
Dichtheid: 0,984
Vlampunt: 69 °C (157 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004519
CAS nummer: 34451-19-9
EINECS: 252-036-3