Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21288.06
B21288.14
B21288.06EA
53.8
EUR
B21288.06
B21288.14
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 6942-36-5
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 2617575
Formule:
C₈H₆BrNO₄ Smeltpunt: 79…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010867 CAS nummer: 6942-36-5 |