Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20169.06
B20169.14
B20169.22
B20169.06EA
21.7
EUR
B20169.06
B20169.14
B20169.22
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 13324-11-3
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1877723
Formule:
C₈H₆ClNO₄ Smeltpunt: 74…78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017013 CAS nummer: 13324-11-3 EINECS: 236-362-3 |