Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
B25029.06
B25029.14
B25029.06EA
102
EUR
B25029.06
B25029.14
Methyl-3-nitrosalicylate ≥98%
Methyl-3-nitrosalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 22621-41-6
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD00272263
Formule:
C₈H₇NO₅ Smeltpunt: 129…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272263 CAS nummer: 22621-41-6 |