Butyl (±)-lactate 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
250185000 250180025
ACRO250185000EA 86 EUR
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Formule: C₇H₁₄O₃
Kookpunt: 185…187 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –43 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004519
CAS nummer: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %