2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 61.8 EUR
B25196.06 B25196.14
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Formule: C₄H₉NO₄
Kookpunt: 324 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 148…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024812
CAS nummer: 77-49-6
EINECS: 201-031-4