Thiamine hydrochloride
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36020.02
36020-0100
SERA36020.02EA
53
EUR
SERA36020.02
SERA36020-0100
Thiamine hydrochloride
Thiamine hydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Smeltpunt: 252 °C Dichtheid: 1,401 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012780 CAS nummer: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Merck Index: 13,09366 |