Thiamine hydrochloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T911.1 T911.2
ROTHT911.1EA 27.5 EUR
ROTHT911.1 ROTHT911.2
Thiamine hydrochloride
Thiamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Smeltpunt: 252 °C
Dichtheid: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012780
CAS nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366