Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15329.06
A15329.14
A15329.22
A15329.06EA
43.2
EUR
A15329.06
A15329.14
A15329.22
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 713-52-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 2583832
Formule:
C₈H₇NO₅ Smeltpunt: 89…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016997 CAS nummer: 713-52-0 |