Fuchsin (acid)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: CI 42685
34597.01 34597.02
SERA34597.01EA 52 EUR
SERA34597.01 SERA34597.02
Fuchsin (acid)
Fuchsin (acid)
Formule: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585.55 g/mol
Smeltpunt: > 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013286
CAS nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109