4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17779.01 A17779.03 A17779.06
A17779.01EA 34.2 EUR
A17779.01 A17779.03 A17779.06
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline 98
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98% CAS No.: 3248-05-3 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD00004979
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208.26 g/mol
Smeltpunt: 193…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004979
CAS nummer: 3248-05-3
EINECS: 221-827-5