Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L07407.06
L07407.14
L07407.06EA
43.9
EUR
L07407.06
L07407.14
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 14719-83-6
Molecular Formula: C8H6ClNO4
Formula Weight: 215.59
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 1643729
Formule:
C₈H₆ClNO₄ Smeltpunt: 78…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016989 CAS nummer: 14719-83-6 |