Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10880.18
A10880.30
A10880.18EA
70.5
EUR
A10880.18
A10880.30
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 99-42-3
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 73-77°
Beilstein Reference: 2115197
Formule:
C₈H₇NO₅ Smeltpunt: 73…77 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014695 CAS nummer: 99-42-3 EINECS: 202-755-3 |