Eosin B
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 39.6 EUR
A17377.14 A17377.22
Eosin B
Eosin B
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Smeltpunt: > 310 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005041
CAS nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638