Eosin B
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
0306.1
0306.2
0306.3
ROTH0306.1EA
0
EUR
ROTH0306.1
ROTH0306.2
ROTH0306.3
Eosin B
Eosin B
Formule:
C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉ Smeltpunt: > 310 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005041 CAS nummer: 548-24-3 EINECS: 208-943-1 Merck Index: 12,03638 |