Eosin Y (yellowish), Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
E4382-100G E4382-25G E4382-100G E4382-25G
E4382-100GEA 213 EUR
E4382-100G E4382-25G SIALE4382-100G SIALE4382-25G
Eosin Y (yellowish), Sigma-Aldrich®
Eosin Y (yellowish)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Smeltpunt: 295…296 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f821badba9a5749b68fb4e6fb8dc3cc0080e1cd2&vid=9893b5e0f9b47b44f8ca4f0a1e2c5686cc3842e6&prid=web&clid=SAPDAM