Wood's alloy (lipowitz's alloy)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1980.1 1980.2
ROTH1980.1EA 54.9 EUR
ROTH1980.1 ROTH1980.2
Wood's alloy (lipowitz's alloy)
Wood's alloy (lipowitz's alloy)
Smeltpunt: 75 °C
Dichtheid: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198175
CAS nummer: 76093-98-6