Wood's alloy (lipowitz's alloy) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), ingot
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Smeltpunt:
71 °C Dichtheid: 9,7 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00198175 CAS nummer: 76093-98-6 UN: 3077 ADR: 9,III |