Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0775-100G C0775-25G
C0775-100GEA 180 EUR
C0775-100G C0775-25G
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Smeltpunt: 189…194 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011750
CAS nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3952a823a2ebb8660f8e92b107344bdfddd4747c&vid=a88f2b02bb42c167ddd8b868c13962e60d28414c&prid=web&clid=SAPDAM