Zwavelig zuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sulphur dioxide solution
9328.1 9328.2
ROTH9328.1EA 0 EUR
ROTH9328.1 ROTH9328.2
Zwavelig zuur
Zwavelig zuur
Formule: H₂O₃S
MW: 82.08 g/mol
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00011335
CAS nummer: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09149