Zwavelig zuur 4,5 - 6% in aqueous solution, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Sulphur dioxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000
1.00761.2500
1.00761.1000EA
72.1
EUR
1.00761.1000
1.00761.2500
Zwavelig zuur 4,5 - 6% in aqueous solution, Supelco®
Zwavelig zuur
Formule:
H₂O₃S MW: 82.08 g/mol Dichtheid: 1.03 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011335 CAS nummer: 7782-99-2 EINECS: 231-973-1 UN: 1833 ADR: 8 II Merck Index: 12,09149 |