Voedings bodembereider, MediaClave 30
Leverancier: Integra Biosciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MediaClave
710-0736EA 44690 EUR
710-0736
Voedings bodembereider, MediaClave 30
Mediavoorbereidingsapparaten
De MediaClave 30-sterilisator voor cultuurmedia voor 3 tot 30 l voedingsmedia is a mobiel, innovatief apparaat voor zorgvuldige en betrouwbare productie van cultuurmedia met hoge eisen. Het apparaat is voorzien van hoogwaardige technologie en is gebruiksvriendelijk, zodat het tegelijkertijd geschikt is voor standaard agar en bouillon en zeer gevoelige media. Dankzij de efficiënte, innovatieve verwarming, de krachtige magnetische roerder en het snelle koelproces, worden de media op veilige wijze gesteriliseerd in overeenstemming met de vereiste temperaturen. De MediaClave 30 voldoet aan de laatste vereisten voor apparaatdocumentatie en uiteraard aan GMP/GLP en FDA CFR21 deel 11. Met automatisch reinigingsprogramma en zeer efficiënt en snel koelproces.
  • 50 programma's
  • Ethernet-interface/webserver
  • Exacte controle over temperatuur, druk en tijd
  • Mobiel en flexibel
  • TÜV/CE-gecertificeerd
  • LCD-display