Veiligheidsonderbouwkasten, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm diep
Leverancier: DUPERTHAL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
29-061459-005 29-061457-005 29-061457-405 29-061457-505 29-061459-405
DUEH29-061459-005EA 2680 EUR
DUEH29-061459-005 DUEH29-061457-005 DUEH29-061457-405 DUEH29-061457-505 DUEH29-061459-405
Veiligheidsonderbouwkasten, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm diep
Meubilair Opslagkasten
Deze veiligheidskasten zijn brandbestendig tot 90 min. Deze onderbouwkasten zijn uitgerust met vleugeldeuren en/of laden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimten.
  • Eenvoudig bewegende deuren en laden die met één hand zijn te bedienen
  • Alle UTS ergo line-modellen zijn standaard uitgerust met een cilinderslot
  • Er zijn twee deurtechnologieën beschikbaar: de klassieke op of de 'push-to-open'-vleugeldeurtechnologie (de eenvoudig bewegende veiligheidsdeuren kunnen worden geopend door lichte druk uit te oefenen aan de voorzijde)
Laden of vleugeldeuren blijven geopend in elke stand en containers kunnen met beide handen worden geplaatst of verwijderd. De laden/deuren sluiten automatisch bij brand. Alle UTS-modellen met standaard deurscharnier rechts, optioneel leverbaar met deurscharnier links (op aanvraag).
Standaard equipotentiaal verbindingszadel op het dak van de kast voor de aardaansluiting conform TRBS 2153, BGR 132 (vermijden van ontbrandingsgevaar). De interne aansluitingen zijn geleidend aangesloten op het equipotentiaal verbindingszadel.
Constante bodemafzuiging door sleuven in de basis (hoogte 35 mm). Hierdoor kunnen schadelijke stoffen of dampen die onder in worden verzameld veilig worden opgevangen en verwijderd met de uitlaatlucht. De diameter van de uitlaataansluiting is 75 mm aan de achterkant van de kast. De flappen sluiten automatisch in geval van brand.
Vleugeldeuren en frame gemaakt van plaatstaal met poedercoating. Interne aansluitingen gemaakt van plaatstaal met poedercoating. Twee schuifplateaus, twee geperforeerde plaatinzetstukken en klassiek onderstel van 35 mm.
In accordance with TRbF 20 Annex L. Type testing according to DIN EN 14470-1 and DIN EN 14727 (laboratory furniture standard) by recognised test institutes (TÜV Süd, ift Rosenheim) and classification type 90 in accordance with DIN EN 14470-1, GS/CE mark.
Certificaten: Conform TRbF 20 annex L. Typetest conform DIN EN 14470-1 en DIN EN 14727 (standaard laboratoriummeubilair) door erkende testinstituten (TÜV Süd, ift Rosenheim) en classificatietype 90 conform DIN EN 14470-1, GS/CE-markering.
Leveringsinformatie: Delivery is not included, prices available upon request.