Precisiebalans, L-Platform, XPR
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30316701 30316292 30316485 30317428
METB30316701EA 0 EUR
METB30316701 METB30316292 METB30316485 METB30317428
Precisiebalans, L-Platform, XPR
Balansen en Weegschalen
Precisiebalans met uitzonderlijke resultaten en slimme kwaliteitsborging.
  • Veilig en eenvoudig te reinigen
  • Uitstekende weegprestaties
  • Auditbestendige resultaten elke keer
  • Beheer van gebruikers en routinematige tests en consistente workflows
  • StatusLight™ gebruikt kleur om direct informatie te geven over de status van de weegschaal
De MonoBloc™-weegcel levert snelle, nauwkeurige en betrouwbare resultaten, wat zorgt voor een hoge productiviteit, zelfs in uitdagende weegomstandigheden. De StatusLight™, LevelControl en GWP Approved bieden in één oogopslag informatie om te verifiëren of uw resultaten geldig zijn en op elk moment klaar zijn voor een audit.
StatusLight™ in één oogopslag Groen betekent dat het veilig is om te wegen en dat de resultaten geldig zijn, geel is een waarschuwing, misschien dat er een routinetest moet worden uitgevoerd, en rood betekent dat er een probleem moet worden opgelost voordat er wordt gewogen.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now