Mupirocin
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
TRC-M794000-10 TRC-M794000-50 TRCM794000-100
PROOTRC-M794000-10EA 0 EUR
PROOTRC-M794000-10 PROOTRC-M794000-50 PROOTRCM794000-100
Mupirocin
Mupirocin
Formule: C₂₆H₄₄O₉
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01711620
CAS nummer: 12650-69-0