EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
341006-25
341006-5
341006-25EA
330
EUR
341006-25
341006-5
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Formule:
C₈H₁₇N₃·HCl Smeltpunt: 112…113 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00012503 CAS nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |