1,3-Di-tert-butylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Formule:
C₁₄H₂₂ Kookpunt: 106…107 °C (18 mmHg) Smeltpunt: 10…11 °C Dichtheid: 0,859 Vlampunt: 83 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008830 CAS nummer: 1014-60-4 |