4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 25 EUR
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
4-Amino-N,N-diethylaniline
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 23 °C
Dichtheid: 0,988 g/cm³
Vlampunt: 139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007861
CAS nummer: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %