Caffeine, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
M-Clarity™ quality level = MQ100
41019-5G 41019-1G
41019-5GEA 68.5 EUR
41019-5G 41019-1G
Caffeine, Supelco®
Caffeine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Smeltpunt: 235…239 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005758
CAS nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f32f2961a9624593ad2208ea5ec8df149b7831&vid=6e01f5468289365f67995e462a55d79debd3e6b3&prid=web&clid=SAPDAM