2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20483.06 B20483.14 B20483.22
B20483.06EA 27.8 EUR
B20483.06 B20483.14 B20483.22
2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 5392-12-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 204-206°/18mm MDL No.: MFCD00004004
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Kookpunt: 204…206 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: 81…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004004
CAS nummer: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5