2-Naphthoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14046.09 A14046.18 A14046.30
A14046.09EA 56.2 EUR
A14046.09 A14046.18 A14046.30
2-Naphthoyl chloride ≥98%
2-Naphthoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2243-83-6 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 159-160°/9mm Beilstein Reference: 907776 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004093
Formule: C₁₁H₇ClO
Kookpunt: 159…160 °C (9 mmHg)
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004093
CAS nummer: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8,II