(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate), Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
220202-1 220202-5
220202-1EA 189 EUR
220202-1 220202-5
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate), Millipore®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630.89 g/mol
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 82473-24-3