(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
50792-1 50792-2
BMOL50792-1EA 0 EUR
BMOL50792-1 BMOL50792-2
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630.89 g/mol
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 82473-24-3