Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
30550.01 30550.02 30550.03
SERA30550.01EA 33 EUR
SERA30550.01 SERA30550.02 SERA30550.03
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltpunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4