Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
06428-1 06428-2 06428-3
BMOL06428-1EA 0 EUR
BMOL06428-1 BMOL06428-2 BMOL06428-3
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smeltpunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4