Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Leverancier: Biotium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 231 EUR
10008-1 10008-2 10008.
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65 g/mol
Smeltpunt: 200
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4