Tetrazolium blue chloride
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
35950.02
35950.04
SERA35950.02EA
0
EUR
SERA35950.02
SERA35950.04
Tetrazolium blue chloride
Tetrazolium blue chloride
Formule:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Smeltpunt: 265…270 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040933 CAS nummer: 1871-22-3 EINECS: 217-488-8 Merck Index: 12,09380 |