4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 250 EUR
8.41535.0050 8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Kookpunt: 434 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004027
CAS nummer: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06490
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)