4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 176 EUR
08751-100G 08751-25G
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Kookpunt: 466 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼285 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004019
CAS nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM