X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
4000924.0250 4000924.1000
BACE4000924.0250EA 0 EUR
BACE4000924.0250 BACE4000924.1000
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Smeltpunt: 237…239 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005666
CAS nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8