X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
Leverancier: Biotium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
10011-1 10011-2 10011
10011-1EA 184 EUR
10011-1 10011-2 10011.
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Smeltpunt: 237…239 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005666
CAS nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8