Calcium aluminate ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
22646.06
22646.14
22646.22
22646.06EA
71.8
EUR
22646.06
22646.14
22646.22
Calcium aluminate ≥99% (metals basis)
Calcium aluminate
Purity: 99%
CAS No.: 12042-68-1
Molecular Formula: CaAl2O4
Formula Weight: 158.02
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.981
Melting Point: 1600°
MDL No.: MFCD00049722
Formule:
Al₂CaO₄ Smeltpunt: 1600 °C Dichtheid: 2,981 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049722 CAS nummer: 12042-68-1 EINECS: 234-931-0 |