Kiezelgel, granules -6+12 mesh desiccant
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44387.30 44387.A1 44387.A7
44387.30EA 33.5 EUR
44387.30 44387.A1 44387.A7
Kiezelgel, granules -6+12 mesh desiccant
Kiezelgel
CAS No.: 7631-86-9 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bereik: 01-2119379499-16