Kiezelgel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS for HPLC, UHPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
45795.03 45795.06
45795.03EA 129 EUR
45795.03 45795.06
Kiezelgel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS for HPLC, UHPLC
Kiezelgel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4