Kiezelgel, Pore size: 150 Å, wide pore
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: -100+200 Mesh, S.A. 350-400m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formule:
SiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |