Kiezelgel, Pore size: 300 Å, spherical
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44101.09 44101.18
44101.09EA 189 EUR
44101.09 44101.18
Kiezelgel, Pore size: 300 Å, spherical
Kiezelgel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4