Kiezelgel, Pore size: 60 Å, LiChroprep® for liquid chromatography
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.09390.0100 1.09390.9025 1.09390.9030
1.09390.0100EA 0 EUR
1.09390.0100 1.09390.9025 1.09390.9030
Kiezelgel, Pore size: 60 Å, LiChroprep® for liquid chromatography
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4