Kaliumdichromaat 106 g/L 0.36 mol/l aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069501
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87716.260EA 139 EUR
87716.260 87716.180
Kaliumdichromaat 106 g/L 0.36 mol/l aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069501
Kaliumdichromaat
Bestelinformatie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Kookpunt: 500
Smeltpunt: 398
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011367
CAS nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790